Få mere at vide
2,2-Difluoro-2-(thiophen-2-yl)ethan-1-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Difluoro-2-(thiophen-2-yl)ethan-1-amine |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7F2NS/c7-6(8,4-9)5-2-1-3-10-5/h1-3H,4,9H2 |
| Formel vægt | 163.0267 |