Få mere at vide
2,2-Difluor-2-fenyleddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30386425
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30386425 100 mg
30376504 250 mg
30378516 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30386425 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD447148100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 360-03-2
Molekylær formel C8H6F2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.13
Synonym alpha,alpha-Difluorobenzeneacetic Acid, Difluorophenylacetic Acid, alpha,alpha-Difluorophenylacetic Acid
SMIL OC(=O)C(F)(F)c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Difluoro-2-phenylacetic Acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H6F2O2/c9-8(10,7(11)12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,11,12)
Formel vægt 172.0336