Få mere at vide
2,2-Difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetic Acid |
| CAS | 1717-59-5 |
| Molekylær formel | C2 H F3 O4 S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Difluoro(fluorosulfonyl)-acetic Acid, (Fluorosulfonyl)difluoroacetic Acid, 2-(Fluorosulfonyl)-2,2-difluoroacetic Acid, Difluoro(fluorosulfonyl)acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C2HF3O4S/c3-2(4,1(6)7)10(5,8)9/h(H,6,7) |
| SMIL | OC(=O)C(F)(F)S(=O)(=O)F |
| IUPAC navn | 2,2-difluoro-2-fluorosulfonylacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.087 |
| Formel vægt | 177.955 |