missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2’,2’-Difluoro-2’-deoxyuridine, TRC

Artikelnummer. 30011151
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011151 5 mg
30007282 10 mg
30005474 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30011151 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4457405MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 114248-23-6
Molekylær formel C9 H10 F2 N2 O5
Molekylvægt (g/mol) 264.18
Synonym Uridine, 2'-deoxy-2',2'-difluoro-, 2'-Deoxy-2',2'-difluorouridine, 2',2'-Difluoro-2'-deoxyuridine, 2',2'-Difluorodeoxyuridine, 1-(2-Deoxy-2,2-difluoro-β-D-erythro-pentofuranosyl)pyrimidin-2,4(1H,3H)-dione
IUPAC navn 1-[(2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](N2C=CC(=O)NC2=O)C(F)(F)[C@@H]1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2',2'-difluoro-2'-deoxyuridine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10F2N2O5/c10-9(11)6(16)4(3-14)18-7(9)13-2-1-5(15)12-8(13)17/h1-2,4,6-7,14,16H,3H2,(H,12,15,17)/t4-,6-,7-/m1/s1
Formel vægt 264.0558
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.