Få mere at vide
2’,2’-Difluoro-2’-deoxyuridine 3',5'-Dibenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2’,2’-Difluoro-2’-deoxyuridine 3',5'-Dibenzoate |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H18F2N2O7/c24-23(25)18(34-20(30)15-9-5-2-6-10-15)16(13-32-19(29)14-7-3-1-4-8-14)33-21(23)27-12-11-17(28)26-22(27)31/h1-12,16,18,21H,13H2,(H,26,28,31)/t16-,18?,21-/m1/s1 |
| Formel vægt | 472.108 |