Få mere at vide
2’,2’-Difluoro-2’-deoxyuridine-13C,15N2, TRC
Artikelnummer. 30008155
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008155 1 mg
30007294 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30008155 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4457421MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1233921-75-9
Molekylær formel C813CH10F215N2O5
Molekylvægt (g/mol) 267.16
Synonym 2’-Deoxy-2’,2’-difluorouridine-13C,15N2, 2',2'-Difluorodeoxyuridine-13C,15N2;
SMIL O[C@H]1C(F)(F)[C@H]([15N]2[13C]([15NH]C(C=C2)=O)=O)O[C@@H]1CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',2'-Difluoro-2'-deoxyuridine-13C,15N2
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10F2N2O5/c10-9(11)6(16)4(3-14)18-7(9)13-2-1-5(15)12-8(13)17/h1-2,4,6-7,14,16H,3H2,(H,12,15,17)/t4-,6-,7-/m1/s1/i8+1,12+1,13+1
Procent renhed >95%