Få mere at vide
2’,2’-Difluoro-2’-deoxycytidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2',2'-Difluoro-2'-deoxycytidine |
| CAS | 103882-84-4 |
| Molekylær formel | C9H11F2N3O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-Amino-1-(2-deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-pentofuranosyl)-2(1H)-pyrimidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11F2N3O4/c10-9(11)6(16)4(3-15)18-7(9)14-2-1-5(12)13-8(14)17/h1-2,4,6-7,15-16H,3H2,(H2,12,13,17)/t4-,6-,7-/m1/s1 |
| SMIL | NC1=NC(=O)N(C=C1)C2O[C@H](CO)[C@@H](O)C2(F)F |
| IUPAC navn | 4-amino-1-[(4R,5R)-3,3-difluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.2 |
| Formel vægt | 263.0718 |