Få mere at vide
(±)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 12695027 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12695027 1 g 1g
12605037 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12695027 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446630010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128073-33-6
InChI nøgle HLFLYOQLHYYNLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid, -2,2-difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid, +/--2,2-difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid, 2,2-difluoro-1-methylcyclopropane carboxylic acid, 2,2-difluoro-1-methyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-difluoro-1-methyl-cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-difluoro-1-methylcyclopropane-carboxylic acid, -2,2-difluoro-1-methylcyclopropane-carboxylicacid, 2,2-difluoro-1-methyl cyclopropane carboxylic acid, +/--2,2-difluoro-1-methylcyclopropane-carboxylicacid
PubChem CID 14695229
IUPAC navn 2,2-difluoro-1-methylcyclopropane-1-carboxylic acid
SMIL CC1(CC1(F)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-2, 2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid
Smeltepunkt 62.0°C to 65.0°C
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C5H6F2O2
Mængde 1 g
Molekylvægt (g/mol) 136.098
Formel vægt 136.1
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (±)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.