Få mere at vide
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol, TRC
Artikelnummer. 30372166
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30372166 5 g
1 options
Artikelnummer. 30372166 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4455655G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole
CAS 1583-59-1
Molekylær formel C7H4F2O2
Mængde 5 g
Synonym 1,2-[(Difluoromethylene)dioxy]benzene, 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole, 2,2-Difluorobenzodioxole
InChI formel InChI=1S/C7H4F2O2/c8-7(9)10-5-3-1-2-4-6(5)11-7/h1-4H
SMIL FC1(F)Oc2ccccc2O1
IUPAC navn 2,2-difluor-1,3-benzodioxol
Molekylvægt (g/mol) 158.1
Formel vægt 158.0179