Få mere at vide
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol, 97%
Artikelnummer. 11418917
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11418917 25 g 25g
11408917 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11418917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20540.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 1583-59-1 | C7H4F2O2 | 158,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1583-59-1
Molekylær formel C7H4F2O2
Molekylvægt (g/mol) 158.10
MDL nummer MFCD00236217
InChI nøgle DGCOGZQDAXUUBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole, 2,2-difluorobenzodioxole, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole, 1,2-difluoromethylenedioxy benzene, 2,2-difluoro-benzodioxole, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 2,2-difluoro, pubchem17570, acmc-1bus1, ksc491c9d
PubChem CID 74103
IUPAC navn 2,2-difluor-2H-1,3-benzodioxol
SMIL FC1(F)OC2=CC=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole
Tæthed 1.308
Kogepunkt 129 °C til 130 °C
Flammepunkt 32 °C (90 °F)
Brydningsindeks 1.443
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1307648
Formel vægt 158.11
Procent renhed 97%