Få mere at vide
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15254388 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15254388 1 g 1g
15264388 5 g 5g
15274388 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15254388 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454730010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 1583-59-1
Molekylær formel C7H4F2O2
Molekylvægt (g/mol) 158.10
MDL nummer MFCD00236217
InChI nøgle DGCOGZQDAXUUBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole, 2,2-difluorobenzodioxole, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole, 1,2-difluoromethylenedioxy benzene, 2,2-difluoro-benzodioxole, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 2,2-difluoro, pubchem17570, acmc-1bus1, ksc491c9d
PubChem CID 74103
SMIL FC1(F)OC2=CC=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole
Tæthed 1.3080g/mL
Kogepunkt 129.0°C to 130.0°C
Flammepunkt 32°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.308
IUPAC navn 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formel vægt 158.11
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.