Få mere at vide
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30377116
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30377116 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30377116 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD445583100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
CAS 656-46-2
Molekylær formel C8H4F2O4
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H4F2O4/c9-8(10)13-5-2-1-4(7(11)12)3-6(5)14-8/h1-3H,(H,11,12)
SMIL OC(=O)c1ccc2OC(F)(F)Oc2c1
Molekylvægt (g/mol) 202.11
Formel vægt 202.0078