Få mere at vide
2,2-difluor-1,3-benzodioxol-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15199323 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15199323 5 g Glasflaske 5g
15189323 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15199323 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449140050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 656-46-2
Molekylær formel C8H4F2O4
Molekylvægt (g/mol) 202.12
InChI nøgle VJLDRFCNFNQTTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluorobenzodioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, 3,4-difluoromethylenedioxy benzoic acid, acmc-209nrl, 5-carboxy-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole, 2,2-difluorobenzo-1,3dioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluorobenzo 1,3 dioxol-5-carboxylic acid, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxol-5-carboxylic acid
PubChem CID 608772
IUPAC navn 2,2-difluor-1,3-benzodioxol-5-carboxylsyre
SMIL C1=CC2=C(C=C1C(=O)O)OC(O2)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2-Difluoro-1, 3-benzodioxole-5-carboxylic acid
Smeltepunkt 153 °C til 157 °C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 202.12
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.