Få mere at vide
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-carboxylsyre, 97+%
Artikelnummer. 11435637
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435637 1 g 1g
11445637 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23610.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 656-46-2 | C8H4F2O4 | 202,113 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 656-46-2
Molekylær formel C8H4F2O4
Molekylvægt (g/mol) 202.113
MDL nummer MFCD00792417
InChI nøgle VJLDRFCNFNQTTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluorobenzodioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, 3,4-difluoromethylenedioxy benzoic acid, acmc-209nrl, 5-carboxy-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole, 2,2-difluorobenzo-1,3dioxole-5-carboxylic acid, 2,2-difluorobenzo 1,3 dioxol-5-carboxylic acid, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxol-5-carboxylic acid
PubChem CID 608772
IUPAC navn 2,2-difluor-1,3-benzodioxol-5-carboxylsyre
SMIL C1=CC2=C(C=C1C(=O)O)OC(O2)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
Smeltepunkt 154°C to 157°C
Mængde 1 g
Formel vægt 202.12
Procent renhed ≥97%