Få mere at vide
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-5-carboxaldehyd, 97 %
Beskrivelse
2,2-difluor-1,3-benzodioxol-5-carboxaldehyd anvendes som primært og sekundært mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,2-difluor-1,3-benzodioxol-5-carboxaldehyd anvendes som primært og sekundært mellemprodukt.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand (0,31
g/L ved 25 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er følsomt over for luft
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde |
| Tæthed | 1.399 |
| Kogepunkt | 103 °C til 105 °C (20 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.499 |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 1369253 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Sparsomt opløseligt i vand (0,31 g/L ved 25 °C). |
| Formel vægt | 186.11 |
| Procent renhed | 97% |