Få mere at vide
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol-4-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30371096
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30371096 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30371096 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD445593100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fludioxonil-despyrrol carboxylic acid
CAS 126120-85-2
Molekylær formel C8 H4 F2 O4
Mængde 100 mg
Synonym 1,3-Benzodioxole-4-carboxylic acid, 2,2-difluoro-, 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid, 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-4-carboxylic acid, 2,3-(Difluoromethylenedioxy)benzoic acid, Fludioxonil-despyrrol carboxylic acid, CGA192155
InChI formel InChI=1S/C8H4F2O4/c9-8(10)13-5-3-1-2-4(7(11)12)6(5)14-8/h1-3H,(H,11,12)
SMIL OC(=O)c1cccc2OC(F)(F)Oc12
IUPAC navn 2,2-difluor-1,3-benzodioxol-4-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 202.11
Formel vægt 202.0078