Få mere at vide
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-4-carboxylsyre, 97%
Artikelnummer. 11406836
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11406836 1 g 1g
11416836 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406836 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23955.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 126120-85-2 | C8H4F2O4 | 202,113 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126120-85-2
Molekylær formel C8H4F2O4
Molekylvægt (g/mol) 202.113
MDL nummer MFCD01631473
InChI nøgle ZGAQVJDFFVTWJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluorobenzo d 1,3 dioxole-4-carboxylic acid, 2,2-difluoro-2h-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid, 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylicacid, 2,2-difluoro-benzo 1,3 dioxole-4-carboxylic acid, 2,2-difluorobenzo d 1,3-dioxolene-4-carboxylic acid, acmc-1c3im, 1,3-benzodioxole-4-carboxylicacid, 2,2-difluoro, 2,2-bis fluoranyl-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid, 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid
PubChem CID 2774067
IUPAC navn 2,2-difluor-1,3-benzodioxol-4-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=C2C(=C1)OC(O2)(F)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 202°C to 205°C
Mængde 1 g
Beilstein 7292629
Formel vægt 202.12
Procent renhed 97%