Få mere at vide
2,2-Diethylhexanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Diethylhexanoic Acid |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O2/c1-4-7-8-10(5-2,6-3)9(11)12/h4-8H2,1-3H3,(H,11,12) |
| Formel vægt | 172.1463 |