missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(2-Diethylaminoethoxy)ethanol, TRC

Artikelnummer. 30137940
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137940 250 mg
30134497 100 mg
30009730 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137940 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD443615250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 140-82-9
Molekylær formel C8 H19 N O2
Molekylvægt (g/mol) 161.24
Synonym 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol, Oxeladin Hydrogen Citrate Imp. A (EP)
IUPAC navn 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethanol
SMIL CCN(CC)CCOCCO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol
Renhedsgrad noter GC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H19NO2/c1-3-9(4-2)5-7-11-8-6-10/h10H,3-8H2,1-2H3
Formel vægt 161.1416
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.