Få mere at vide
2-(2-Diethylaminoethoxy)ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19NO2/c1-3-9(4-2)5-7-11-8-6-10/h10H,3-8H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 161.1416 |
| Procent renhed | >95% |