missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl 2-Phenylacetate, Mikromol™
Beskrivelse
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl 2-Phenylacetate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl 2-Phenylacetate |
| CAS | 47092-75-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl 2-Phenylacetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H25 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzeneacetic Acid 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl Ester, 2-[2-Diethylamino)ethoxy]ethyl 2-Phenylacetate, Butamirate Impurity 2 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25NO3/c1-3-17(4-2)10-11-19-12-13-20-16(18)14-15-8-6-5-7-9-15/h5-9H,3-4,10-14H2,1-2H3 |
| SMIL | CCN(CC)CCOCCOC(=O)Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl 2-phenylacetate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?