Få mere at vide
2,2-Diethoxypropane, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15820931
Skift visning
Mængde:
25 mL
Artikelnummer. Mængde
15820931 25 mL
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15820931 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8203910025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 126-84-1
Tæthed 0.83 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 114°C/1013 hPa
Molekylær formel (CH3)2C(OC2H5)2
MDL nummer MFCD00009224
Mængde 25 mL
Synonym 2,2-Diethoxypropane, Acetone diethyl acetal, 2,2-Diethoxypropane
Molekylvægt (g/mol) 132.2