Få mere at vide
2,2-diethoxyethanethioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10125642
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10125642 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10208772 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10125642 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01292DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 73956-15-7
Molekylær formel C6H13NO2S
Molekylvægt (g/mol) 163.235
MDL nummer MFCD06658986
InChI nøgle MQSDGAKLSVITHP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794734
IUPAC navn 2,2-diethoxyethanethioamid
SMIL CCOC(C(=S)N)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2-Diethoxyethanethioamide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 2,2-diethoxy-ethanethioamide, diethoxythioacetamide, 2,2-diethoxythioacetamide, 2,2,-diethoxyethanethioamide, ethanethioamide, 2,2-diethoxy, ethanethioamide,2,2-diethoxy, 2,2-bis ethyloxy ethanethioamide, 1-amino-2,2-diethoxyethane-1-thione
Formel vægt 163.24
Procent renhed 97%