Få mere at vide
2,2-Diethoxy-N-ethylethanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Diethoxy-N-ethylethanamine |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19NO2/c1-4-9-7-8(10-5-2)11-6-3/h8-9H,4-7H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 161.142 |