Få mere at vide
2,2-Dichloropropanoic Acid (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dalapon |
| CAS | 75-99-0 |
| Molekylær formel | C3 H4 Cl2 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Propionic acid, 2,2-dichloro- (8CI), 2,2-Dichloropropanoic acid, 2,2-DPA, 2,2-Dichloropropionic acid, Alatex, Basinex P, DPA, Dalapon, Dalascam, NSC 56352, Proprop, S 1315, S 95, S 95 (herbicide), Tripon, α,α-Dichloropropanoic acid, α,α-Dichloropropionic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4Cl2O2/c1-3(4,5)2(6)7/h1H3,(H,6,7) |
| SMIL | CC(Cl)(Cl)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2-dichloropropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.97 |
| Formel vægt | 141.9588 |