missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,2-Dichloroethanol, TRC

Artikelnummer. 30382561
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30382561 1 g -
30371437 5 g -
30374595 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30382561 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4343301G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 598-38-9
Molekylær formel C2 H4 Cl2 O
Molekylvægt (g/mol) 114.96
Synonym 2,2-Dichloroethanol, Dichloroethanol, NSC 60513
IUPAC navn 2,2-dichloroethanol
SMIL OCC(Cl)Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,2-Dichloroethanol
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C2H4Cl2O/c3-2(4)1-5/h2,5H,1H2
Formel vægt 113.9639
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.