Få mere at vide
2,2-Dichloracetophenon, TRC
Artikelnummer. 30388600
Skift visning
Mængde:
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30388600 5 g -
30381761 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30388600 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4316455G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2648-61-5
Molekylær formel C8H6Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 189.04
Synonym 2,2-Dichloro-1-phenylethanone, 2,2-Dichloro-1-phenylethan-1-one, NSC 53617, Phenacylidene Dichloride, alpha,alpha-Dichloroacetophenone, ω,ω-Dichloroacetophenone
IUPAC navn 2,2-diclor-1-phenylethanon
SMIL ClC(Cl)C(=O)c1ccccc1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dichloroacetophenone
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H6Cl2O/c9-8(10)7(11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8H
Formel vægt 187.9796