missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,2-Dichloroacetic Acid-1-13C, TRC

Artikelnummer. 30374097
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374097 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30374097 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4318281MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,2-Dichloroacetic Acid-1-13C
CAS 173470-70-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C13CH2Cl2O2
Mængde 1 mg
Synonym Dichloroacetic acid 13C (C1-13C), Acetic-1-13C acid, 2,2-dichloro- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i2+1
SMIL O[13C](C(Cl)Cl)=O
Molekylvægt (g/mol) 129.93
Procent renhed >95
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.