Få mere at vide
2,2-Dichloroacetic Acid-1-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Dichloroacetic Acid-1-13C |
| CAS | 173470-70-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C13CH2Cl2O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Dichloroacetic acid 13C (C1-13C), Acetic-1-13C acid, 2,2-dichloro- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i2+1 |
| SMIL | O[13C](C(Cl)Cl)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.93 |
| Procent renhed | >95 |