Få mere at vide
2,2-Dichloroacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Dichloroacetamide |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3Cl2NO/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H2,5,6) |
| Formel vægt | 126.9592 |