Få mere at vide
2,2-Dichloroacetamide, 98+%
Artikelnummer. 11359993
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359993 10 g 10g
11369993 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359993 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00315.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 683-72-7 | C2H3Cl2NO | 127.952 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 683-72-7
Molekylær formel C2H3Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 127.952
MDL nummer MFCD00008015
InChI nøgle WCGGWVOVFQNRRS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12694
IUPAC navn 2,2-dichloracetamid
SMIL C(C(=O)N)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dichloroacetamide
Smeltepunkt 96°C to 101°C
Kogepunkt 233°C to 234°C
Lineær formel Cl2CHCONH2
Mængde 10 g
Beilstein 1743236
Synonym dichloroacetamide, acetamide, 2,2-dichloro, acetamide, dichloro, unii-i202lta03d, 2,2'-dichloroacetamide, 2,2-dichloro-acetamide, acetamide,2,2-dichloro, acmc-1aum5, dsstox_cid_1561, wln: gngv1
Formel vægt 127.96
Procent renhed ≥98%