Få mere at vide
2,2-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Mikromol™
Beskrivelse
2,2-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide |
| CAS | 39084-88-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,2-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H11 Cl2 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2,2-Dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, N-(2,6-Dimethylphenyl)-2,2-dichloroacetamide, NSC 37288 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11Cl2NO/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)13-10(14)9(11)12/h3-5,9H,1-2H3,(H,13,14) |
| SMIL | Cc1cccc(C)c1NC(=O)C(Cl)Cl |
| IUPAC navn | 2,2-dichloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide |
| Vis mere |