missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,2'-Dichloro Diphenyl Disulfide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-Dichloro Diphenyl Disulfide |
| CAS | 31121-19-4 |
| Molekylær formel | C12H8Cl2S2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Bis(2-chlorophenyl) Disulfide, Bis(o-chlorophenyl) Disulfide, NSC 32024, 1,2-Bis(2-chlorophenyl)disulfane |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8Cl2S2/c13-9-5-1-3-7-11(9)15-16-12-8-4-2-6-10(12)14/h1-8H |
| SMIL | Clc1ccccc1SSc2ccccc2Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.23 |
| Formel vægt | 285.9444 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?