Få mere at vide
2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethanone |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5Cl3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(12)8(10)11/h1-4,8H |
| Formel vægt | 221.94 |