Få mere at vide
2,2-Dichloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Dichloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethanone |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4Cl4O/c9-4-1-2-5(6(10)3-4)7(13)8(11)12/h1-3,8H |
| Formel vægt | 255.9016 |