Få mere at vide
2,2-Dibromopropanoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30135130
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30135130 2.5 g 2.5g
30135098 5 g -
30009327 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135130 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4262052.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 594-48-9
Molekylær formel C3H4Br2O2
Molekylvægt (g/mol) 231.87
Synonym 2,2-Dibromopropionic Acid;
IUPAC navn 2,2-dibromopropanoic acid
SMIL CC(Br)(Br)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dibromopropanoic Acid
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C3H4Br2O2/c1-3(4,5)2(6)7/h1H3,(H,6,7)
Formel vægt 229.8578