Få mere at vide
2,2-Dibromopropan, 98%
Artikelnummer. 10773571 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10773571 50 g Glasflaske 50g
10275950 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10773571 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 186060500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 594-16-1 | C3H6Br2 | 201,89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 594-16-1
Molekylær formel C3H6Br2
Molekylvægt (g/mol) 201.89
MDL nummer MFCD00000119
InChI nøgle ARITXYXYCOZKMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym propane, 2,2-dibromo, 2,2-dibromopropane, dibromo propane, 2-dibrompropan, acmc-1aolk, ksc272i9f, inchi=1/c3h6br2/c1-3 2,4 5/h1-2h
PubChem CID 11658
IUPAC navn 2,2-dibrompropan
SMIL CC(C)(Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2-Dibromopropane
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.7800g/mL
Kogepunkt 114 °C (740,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CBr2CH3
Brydningsindeks 1,4950 til 1,499
Mængde 50 g
Beilstein 01, 111
Specifik vægtfylde 1.78
Formel vægt 201.89
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Dibromopropane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.