Få mere at vide
2,2'-Dibromobiphenyl, TRC
Artikelnummer. 30376427
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376427 10 g
30373834 1 g
30378806 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30376427 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD42555810G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13029-09-9
Molekylær formel C12 H8 Br2
Molekylvægt (g/mol) 312
Synonym 1,1'-Biphenyl, 2,2'-dibromo- (9CI, ACI), 2,2'-Dibromo-1,1'-biphenyl (ACI), Biphenyl, 2,2'-dibromo- (6CI, 7CI, 8CI), 1-Bromo-2-(2-bromophenyl)benzene, 2,2'-Dibromobiphenyl, 2,2'-Dibromodiphenyl, NSC 91566, o,o'-Dibromobiphenyl, PBB 4
IUPAC navn 1-bromo-2-(2-bromophenyl)benzen
SMIL Brc1ccccc1c2ccccc2Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Dibromobiphenyl
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H8Br2/c13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8H
Formel vægt 309.8993