missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,2-Dibromo-2-chloroacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dibromochloroacetamide |
| CAS | 855878-13-6 |
| Molekylær formel | C2 H2 Br2 Cl N O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2,2-Dibromo-2-chloroacetamide, Dibromochloroacetamide, 2,2-Dibromo-2-chloroacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2Br2ClNO/c3-2(4,5)1(6)7/h(H2,6,7) |
| SMIL | NC(=O)C(Cl)(Br)Br |
| IUPAC navn | 2,2-dibromo-2-chloroacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 251.304 |
| Formel vægt | 248.819 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?