Få mere at vide
2,2'-Dibenzothiazoyl Disulfid, TRC
Artikelnummer. 30135616
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135616 250 g
30134804 100 g
30011972 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135616 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD417020250G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-78-5
Molekylær formel C14 H8 N2 S4
Molekylvægt (g/mol) 332.49
Synonym Benzothiazole, 2,2'-dithiobis-, 2,2'-Dithiobis[benzothiazole], 1,2-Bis(2-benzothiazolyl) disulfide, 2,2'-Benzothiazole disulfide, 2,2'-Benzothiazolyl disulfide, 2,2'-Benzothiazyl disulfide, 2,2'-Dibenzothiazole disulfide, 2,2'-Dibenzothiazolyl disulfide, 2-Benzothiazolyl disulfide, 2-Benzothiazyl disulfide, 2-Mercaptobenzothiazole disulfide, Accel DM, Accel TM, Accelerator DM, Accelerator MBTS, Altax, Benzothiazole disulfide, Benzothiazolyl disulfide, Benzothiazyl disulfide, Bis(2-benzothiazolyl) disulfide, Bis(2-benzothiazyl) disulfide, Bis(benzothiazol-2-yl)disulfide, DBTD, DM, DM (accelerator), DM 80, DM 80 (vulcanizer), Di-2-benzothiazolyl disulfide, Dibenzothiazolyl disulfide, Dibenzothiazyl disulfide, Dibenzothiophene disulfide, Dibenzthiazyl disulfide, Dispraktol K 16, Ekagom GS, MBTS, MBTS 75, MBTS rubber accelerator, Merasulf MBTS, NSC 2, NSC 677459, Naugex MBTS, Nocceler DM, Nocceler DM-PO, OCITS, Oricel DM, Perkacit MBTS, Pneumax DM, Quick Accelerator 200, Rhenogran MBTS 70, Rhenogran MBTS 80, Royal MBTS, Sanceler DM, Sanceler DM-G, Soxinol DM, Thiazole 2MBS, Thiofide, Thiofide MBTS, Tiazol 2MBS, Vulcafor MBTS, Vulkacit DM, Vulkacit DM/C, Vulkacit DM/MG, Vulkafil ZN 96TT11, Wobezit DM
IUPAC navn 2-(1,3-benzothiazol-2-yldisulfanyl)-1,3-benzothiazol
SMIL S(Sc1nc2ccccc2s1)c3nc4ccccc4s3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2'-Dibenzothiazolyl Disulfide
Mængde 250 g
InChI formel InChI=1S/C14H8N2S4/c1-3-7-11-9(5-1)15-13(17-11)19-20-14-16-10-6-2-4-8-12(10)18-14/h1-8H
Formel vægt 331.957