Learn More
2,2'-Diaminodiphenyldisulfid, 97%
Description
2,2'-Diaminodiphenyldisulfid, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges også som et primært og sekundært mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,2′ -Diaminodiphenyldisulfid, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. Det bruges også som et primært og sekundært mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i varm methanol - næsten gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2,2'-Diaminodiphenyl disulfide |
| Smeltepunkt | 91 °C til 92 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 914032 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i varm metanol – næsten gennemsigtig. |
| Formel vægt | 248.36 |
| Procent renhed | 97% |