Få mere at vide
2,2-Di(tert-butylperoxy)butane, 50% solution in aromatic free mineral spirit
Artikelnummer. 10673892 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
500 mL
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10673892 10 mL Plastflaske 10ml
10499252 500 mL Plastflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10673892 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 349830100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2167-23-9 | C12H26O4 | 234.336 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Radikale initiativtagere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2167-23-9 , 31807-55-3 , 78-93-3
Molekylær formel C12H26O4
Molekylvægt (g/mol) 234.336
MDL nummer MFCD00048243
InChI nøgle HQOVXPHOJANJBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-di tert-butylperoxy butane, 2,2-bis tert-butylperoxy butane, chaloxyd p 1293al, trigonox d, chaloxyd p 1200al, butane, 2,2-bis tert-butyldioxy, unii-v15k90hftj, v15k90hftj, 2,2-bis t-butylperoxy butane, di-tert-butyl sec-butylidene diperoxide
PubChem CID 221260
IUPAC navn 2,2-bis(tert-butylperoxy)butan
SMIL CCC(C)(OOC(C)(C)C)OOC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2-Di(tert-butylperoxy)butane
Farve Ikke udpeget
Navn note 50% Solution in Aromatic Free Mineral Spirit
CAS min % 49.0
CAS Max % 51.0
Tæthed 0.8050g/mL
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic, hydrocarbons
Formel vægt 234.34
Procent renhed 49 to 51%
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 0.805
Viskositet 2.16 mPa.s (20°C)
Mængde 10 mL
Flammepunkt 43°C
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Di(tert-butylperoxy)butane, 50% solution in aromatic free mineral spirit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Organisk peroxid Type C & D
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H242-Brandfare ved opvarmning.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.