Få mere at vide
2,2-Di-n-propylacetylchlorid, 98%
Artikelnummer. 11362746
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11362746 5 g 5g
11372746 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362746 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08852.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2936-08-5 | C8H15ClO | 162,66 g/mol
2,2-Di-n-propylacetylchlorid anvendes til fremstilling af 1,2-bis-(2-propyl-valerylamino)-ethan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,2-Di-n-propylacetylchlorid anvendes til
fremstilling af 1,2-bis-(2-propyl-valerylamino)-ethan.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatible materialer er oxidationsmidler og baser. Opbevares væk fra fugt og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2936-08-5
Molekylær formel C8H15ClO
Molekylvægt (g/mol) 162.66
MDL nummer MFCD00051446
InChI nøgle PITHYUDHKJKJNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propylvaleryl chloride, valproyl chloride, 2,2-di-n-propylacetyl chloride, dipropylacetyl chloride, 2-propylvaleroyl chloride, 2-n-propyl-n-valeroyl chloride, valproic acid chloride, di-n-propylacetyl chloride, acmc-2097cd, 2-n-propylvaleroyl chloride
PubChem CID 76240
IUPAC navn 2-propylpentanoylchlorid
SMIL CCCC(CCC)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Di-n-propylacetyl chloride
Tæthed 0.95
Kogepunkt 68 °C til 70 °C (10 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1098856
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 162.66
Procent renhed 98%