Få mere at vide
2,2-Di-n-propylacetic acid, 98+%
Artikelnummer. 11484120
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484120 25 g 25g
11459813 10 g 10g
11469813 50 g 50g
11479813 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11484120 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12962.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99-66-1 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-66-1
Molekylær formel C8H16O2
Molekylvægt (g/mol) 144.21
MDL nummer MFCD00002672
InChI nøgle NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym valproic acid, dipropylacetic acid, depakene, depakine, 2-propylvaleric acid, ergenyl, di-n-propylacetic acid, valproate, mylproin, pentanoic acid, 2-propyl
PubChem CID 3121
ChEBI CHEBI:39867
IUPAC navn 2-propylpentansyre
SMIL CCCC(CCC)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Di-n-propylacetic acid
Kogepunkt 219°C to 220°C
Flammepunkt 126°C (258°F)
Lugt Weak, Characteristic
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1750447
Merck Index 14,9913
Formel vægt 144.21
Procent renhed ≥98%