Få mere at vide
2,2-Di-n-propylacetamide, 97%
Artikelnummer. 11302746
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302746 5 g 5g
11312746 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302746 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08847.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2430-27-5 | C8H17NO | 143.23 g/mol
Det bruges som et antiepileptisk lægemiddel. Det hydrolyseres hurtigt til VPA in vivo, men har en iboende antikonvulsiv aktivitet. Også en reaktant, der anvendes til syntese af gensidige prodrugs indeholdende bio-spaltelige og lægemiddelfrigivelige disulfidlinkere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløselig i chloroform, dimethylsulfoxid og methanol. Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2430-27-5
Molekylær formel C8H17NO
Molekylvægt (g/mol) 143.23
MDL nummer MFCD00051534
InChI nøgle OMOMUFTZPTXCHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym valpromide, depamide, dipropylacetamide, valpramide, 2-propylpentamide, 2-propylvaleramide, pentanamide, 2-propyl, 2,2-di-n-propylacetamide, 2-ethylvaleramide, propyl-2 valeramide
PubChem CID 71113
ChEBI CHEBI:74562
IUPAC navn 2-propylpentanamid
SMIL CCCC(CCC)C(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Di-n-propylacetamide
Smeltepunkt 123°C to 127°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 1750444
Merck Index 14,9914
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,dimethyl sulfoxide and methanol. Insoluble in water.
Formel vægt 143.23
Procent renhed 97%