Få mere at vide
2-(2-Cyclopropylethynyl)benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Cyclopropylethynyl)benzoic Acid |
| CAS | 1313028-09-9 |
| Molekylær formel | C12H10O2 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O2/c13-12(14)11-4-2-1-3-10(11)8-7-9-5-6-9/h1-4,9H,5-6H2,(H,13,14) |
| SMIL | OC(=O)c1ccccc1C#CC2CC2 |
| IUPAC navn | 2-(2-cyclopropylethynyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.21 |
| Formel vægt | 186.0681 |