Få mere at vide
2-(2-Cyanophenyl)benzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Cyanophenyl)benzonitrile |
| CAS | 4341-02-0 |
| Molekylær formel | C14H8N2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8N2/c15-9-11-5-1-3-7-13(11)14-8-4-2-6-12(14)10-16/h1-8H |
| SMIL | N#Cc1ccccc1c2ccccc2C#N |
| IUPAC navn | 2-(2-cyanophenyl)benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.23 |
| Formel vægt | 204.0687 |