Få mere at vide
2-(2-Cyanophenyl)-1,3,2-dioxaborinane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Cyanophenyl)-1,3,2-dioxaborinane |
| CAS | 172732-52-4 |
| Molekylær formel | C10H10BNO2 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | 2-(1,3,2-Dioxaborinan-2-yl)benzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10BNO2/c12-8-9-4-1-2-5-10(9)11-13-6-3-7-14-11/h1-2,4-5H,3,6-7H2 |
| SMIL | N#Cc1ccccc1B2OCCCO2 |
| IUPAC navn | 2-(1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 187 |
| Formel vægt | 187.0805 |