missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-[[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]amino]-3-nitro-benzoic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30363486
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363486 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363486 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC988320100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[[(2'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]amino]-3-nitro-benzoic Acid Methyl Ester
CAS 139481-28-0
Molekylær formel C22 H17 N3 O4
Mængde 100 mg
Synonym Methyl 2-[[(2'-Cyanobiphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-nitrobenzoate, Candesartan nitro impurity
InChI formel InChI=1S/C22H17N3O4/c1-29-22(26)19-7-4-8-20(25(27)28)21(19)24-14-15-9-11-16(12-10-15)18-6-3-2-5-17(18)13-23/h2-12,24H,14H2,1H3
SMIL COC(=O)c1cccc(c1NCc2ccc(cc2)c3ccccc3C#N)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn methyl 2-[[4-(2-cyanophenyl)phenyl]methylamino]-3-nitrobenzoate
Molekylvægt (g/mol) 387.39
Formel vægt 387.1219
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.