missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(2-Chloropyridin-4-yl)-6,7-dihydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-4(5H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Chloropyridin-4-yl)-6,7-dihydro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-4(5H)-one |
| CAS | 724726-05-0 |
| Molekylær formel | C12H10ClN3O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-(2-Chloropyridin-4-yl)-1,5,6,7-tetrahydro-4H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-4-one, 2-(2-Chloropyridin-4-yl)-1,5,6,7-tetrahydro-pyrrolo[3,2-c]pyridin-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10ClN3O/c13-11-5-7(1-3-14-11)10-6-8-9(16-10)2-4-15-12(8)17/h1,3,5-6,16H,2,4H2,(H,15,17) |
| SMIL | ClC1=CC(C2=CC3=C(CCNC3=O)N2)=CC=N1 |
| IUPAC navn | 2-(2-chloropyridin-4-yl)-1,5,6,7-tetrahydro-4H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 247.68 |
| Formel vægt | 247.05 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?